Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con cuerpo fino rellenos de gel accumet™, sin mercurio
Para una cómoda medición de muestras pequeñas en recipientes largos y estrechos.
181.00€ - 183.00€
Especificaciones
Color Azul
Junta Cerámica única
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipos de conector Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Material Precio Cantidad y disponibilidad  
11560094
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Estándar EE. UU./Pin Polímero/epoxi
183.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10207937
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BNC Polímero
181.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For easy measurement of small samples in long and narrow vessels.
Resistente y versátil
  • Extralargo y delgado: el cuerpo mide 178 mm (7 pulg) de longitud; solo 6 mm (0.25 pulg) de diámetro
  • Fabricados con polímero resistente para uso portátil
  • Rellenos con KCI 4M con gelificación y saturado con electrolito de AgCl; nunca es necesario recargar
  • La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
  • Junta simple de cerámica porosa
Rápidos y precisos
  • Precisión, ± 0.05 pH a 25 °C (77 °F).
  • Eficiencia, > 95 %
  • Error de ion de sodio, < ± 0.05 pH a 25 °C (77 °F)
  • Tiempo de respuesta, 30 segundos
  • Muestras acuosas en un aula o sobre el terreno
  • En cualquier lugar en el que la manipulación brusca y las roturas constituyen un problema y el mantenimiento resulta difícil
  • Muestras pequeñas en recipientes estrechos y largos
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Desde 0 hasta 14
Electrodo combinado de pH
Para una cómoda medición de muestras pequeñas en recipientes largos y estrechos
±0,05
De 23° a 176 °F
7 in
0,25 pulg
Cerámica única
De -5 °C a +80 °C
Gel de 4 mol/l KCl saturado con electrolito de AgCl
Medidor de pH
30 s
-5°C a +80°C
178 mm
6 mm