Learn More
Fisherbrand™ Maletines de transporte accumet™ para medidores portátiles de la serie AP60
Para medidores AP61, AP62 y AP63
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para los medidores AP61, AP62 y AP63
- Carcasa exterior
- de plástico duro, interior de espuma suave
- Espacios para medidor, electrodo y batería
- Se suministra con cuatro frascos de tampón
Especificaciones
Estuche de transporte | |
Cuatro frascos de tampón | |
Plástico |