Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad/TDS a prueba de agua portátil accumet™ AP75
Duradero, resistente al polvo y al agua
831.12€ - 937.94€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ± 1 % de la escala completa
Para utilizar con (aplicación) Conductividad, TDS, temperatura
Constante de celda 0.1, 1.0, 10 cm-1
Puntos de calibración 5
Intervalo (conductividad) De 0 a 19.99 μs, de 0 a 199.9 μs, de 0 a 1999 μs, de 0 a 19.99 ms, de 0 a 199.9 ms
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11550254
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
El paquete de medidor/sonda incluye el medidor, K = sonda con cuerpo de plástico de conductividad/temperatura de 1.0 cm-1 con cable de 3 pies (0.9 m) de longitud (13-620-AP54), cuatro pilas AAA, manual de instrucciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11540254
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
El kit medidor incluye el medidor, K = sonda con cuerpo de plástico de conductividad/temperatura de 1.0 cm-1 con cable de 3 pies (0.9 m) de longitud (13-620-AP54), las cuatro unidades de bolsas de solución de calibración de conductividad de 20 ml de 447 μs, 1413 μs, 2764 μs y 15,000 μs, frasco para muestras, cuatro pilas AAA, Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
La LCD de doble pantalla muestra la conductividad o TDS junto con la temperatura en °C o °F. El medidor cambia entre lecturas con la pulsación de un botón. Funciones avanzadas para una fácil personalización.
  • Constante de celda seleccionable (0.1 cm-1, 1.0 cm-1o 10 cm-1)
  • Calibración automática para conductividad en los cinco intervalos y de TDS en los seis para una respuesta rápida
  • Calibración de hasta cinco puntos para mediciones de conductividad y TDS
  • El coeficiente de temperatura ajustable del 0 al 10 % por °C ofrece una compensación exacta en casi cualquier solución
  • El criterio de valoración automático seleccionable congela la lectura inmediatamente después de que el medidor indique la estabilización
  • La función de memoria ampliada almacena y recupera hasta 50 lecturas
  • El reloj en tiempo real permite combinar los datos guardados y de calibración con la fecha y hora para un mantenimiento de registros más completo
  • Función HOLD y apagado automático
Información de órdenes
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Certifications
ISO™ 9001
Garantía
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Especificaciones
Especificaciones
± 1 % de la escala completa
0.1, 1.0, 10 cm-1
De 0 a 19.99 μs, de 0 a 199.9 μs, de 0 a 1999 μs, de 0 a 19.99 ms, de 0 a 199.9 ms
Automático o manual
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
De 0° a 100 °C
± 0.5 °C
ISO 9001
Conductividad
3.75 pulg
2.25 pulg
Conductividad, TDS, temperatura
5
0.01 μs, 0.1 μs, 1 μs, 0.01 ms, 0.1 ms
De 0 a 9.99 ppm, de 10 a 99.9 ppm, de 100 a 999 ppm, de 1 a 9.99 ppt, de 10 a 99.9 ppt, de 100 a 200 ppt
± 1 % de la escala completa
0.1 °C
LCD
3 años
19 cm
9.5 cm
Cuatro AAA