Learn More
Fisherbrand™ Medidor portátil de pH/iones/mV/temperatura accumet™ AP125
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
920.00€
Especificaciones
Exactitud | Varios |
---|---|
Exactitud (mV) | De 0 a ± 2000 mV |
Puntos de calibración | 10 |
Puntos de datos | 200 |
Tipo de pantalla | LCD |
Includes: Meter, 9V battery and manual.
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11540184
|
Fisherbrand™
|
Medidor, batería de 9 V, manual | Solo medidor |
920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Accurate measurements any time, anywhere
Estos novedosos medidores accumet resultan lo suficientemente versátiles y resistentes para las aplicaciones más exigentes, tanto en interiores como exteriores. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio. Los kits de la serie AP100 incluyen un electrodo de pH/ATC irrompible y rellenable para proporcionar una respuesta rápida y la máxima vida útil. El medidor
AP125 de pH/mV/ISE/temperatura consta de:
- Carcasa resistente al agua, con clasificación IP67
- LCD de gran tamaño con retroiluminación y texto en lenguaje sencillo fácil de ver y usar
- Modo de concentración de iones con posibilidad de elegir hasta cinco puntos de calibración preprogramados de 10
- pH de - 2.00 a + 20.00, 0.001 de resolución de pH
- De 0 a ± 2000.0 mV, de -5° a + 100 °C
- Resolución de pH ajustable
- Memoria interna de 200 puntos de datos
- Indicador de fecha/hora para cumplir los requisitos de GLP
- Indicador de pendiente
- Apagado automático
- Garantía del medidor completa de tres años —
Este producto se rige por un contrato de GSA o de VA de Fisher Scientific. Si está visualizando esta página como usuario no registrado, el precio que se muestra es el de la lista de precios. Para visualizar los precios de acuerdo con su contrato de GSA o de VA, inicie sesión con su número de cuenta o póngase en contacto con uno de nuestros equipos de atención al cliente para registrarse. También puede consultar el precio de acuerdo con su contrato si busca este artículo en GSA Advantage. Para realizar un pedido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Varios | |
10 | |
LCD | |
pH, Ión, mV, Temperatura, Ion, mV, Temperature | |
De 2 a 20 | |
-5°C a +100°C | |
Medidor, batería de 9 V, manual | |
pH de - 2 a + 20 | |
De 23° a 212 °F |
De 0 a ± 2000 mV | |
200 | |
IP 67 | |
De 0 mV a ± 2000 mV | |
Ajustables | |
pH, concentración de iones, mV y temperatura | |
Solo medidor | |
Varios | |
3 años |