Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH portátil accumet™ AP115
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: La opción de solo medidor contiene el medidor, una batería de 9 V y un manual.
Descripción
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Para uso en interiores y exteriores. Versátil y con una resistencia suficiente para las aplicaciones más exigentes. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio. Los kits de la serie AP100 incluyen un electrodo irrompible de pH/ATC accumet que se puede recargar para ofrecer una respuesta rápida y la máxima vida útil.
El medidor de pH/mV/temp. AP115 ofrece todas las características del medidor AP110 plus:
- Resolución de 0,001 pH
- Pantalla de fecha/hora para satisfacer los requisitos de GLP
Especificaciones
Medidor, batería de 9 V, manual | |
De - 2 a 20 | |
Desde 0 hasta ±2000 | |
LCD | |
3 años | |
0.001pH | |
Medidores de pH portátiles AP115 |
pH, ISE, mV, temperatura | |
0,001 | |
De -5 °C a +100 °C | |
GLP | |
Varios | |
de - 2 a 20 |