Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH portátil accumet™ AP110
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Marca: Fisherbrand™
550.91 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Includes: La opción de solo medidor contiene el medidor, una batería de 9 V y un manual.
Descripción
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Para uso en interiores y exteriores. Versátil y con una resistencia suficiente para las aplicaciones más exigentes. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio. Los kits de la serie AP100 incluyen un electrodo irrompible de pH/ATC accumet que se puede recargar para ofrecer una respuesta rápida y la máxima vida útil.
Características del medidor de pH/mV/temperatura AP110:
- Carcasa resistente al agua, índice de protección IP67
- Gran LCD con retroiluminación y texto en lenguaje sencillo: fácil de ver y usar
- Rangos amplios: - 2,00 a + 20,00 pH, 0 a ± 2000,0 mV, - 5 °C a + 100 °C
- Resolución de pH ajustable
- Memoria interna de 200 puntos de datos
- Visualización de pendientes
- Apagado automático
- Garantía completa de tres años para el medidor
Especificaciones
Medidor, batería de 9 V, manual | |
De - 2 a 20 | |
De -5 °C a +100 °C | |
200 | |
3 años | |
Medidores de pH portátiles AP110 |
pH, ISE, mV, temperatura | |
Desde 0 hasta ±2000 | |
LCD | |
IP-67 | |
de - 2 a 20 |