Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de aislamiento de ADN del suelo SurePrep™
Proporciona un método conveniente y rápido para el aislamiento y la purificación de ADN total de microorganismos en muestras de suelo y sedimentos, como bacterias, hongos y algas.
Marca: Fisher BioReagents™ BP2815-50
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Aditivo de lisis (6m l); solución de unión (6 ml); solución de lisis (45 ml); solución de lavado I (30 ml); solución de lavado II (18 ml); tampón de elución (6 ml); columnas de centrifugación (50); tubos de recogida (50); gránulos30( g); tubos de tapón de rosca (50); tubos de elución de 1,7 ml (50)
Descripción
- Se pueden procesar todos los tipos de muestras de suelo, incluidas las muestras de suelo común y las muestras de suelo difícil con un alto contenido de ácidos húmicos, como el compost y el estiércol.
- El protocolo optimizado para eliminar el exceso de agua puede utilizarse para evaluar muestras de sedimentos con alto contenido de agua, como las tomadas de estanques o lagos
- El kit incluye soluciones especializadas y tubos de gránulos que eliminan todo rastro de ácidos húmicos mediante procedimientos de separación química y física, y lisis.
- Procedimiento de columnas de centrifugación simple y rápido en el que se utiliza una resina patentada para purificar aún más el ADN.
- Todas las sustancias de ácido húmico y los inhibidores de la PCR se eliminan antes del procedimiento de aislamiento del ADN.
- El procedimiento rápido y fácil puede completarse en 30 minutos.
- El protocolo no exige el uso de productos químicos peligrosos como el fenol y el cloroformo ni requiere un paso adicional de precipitación de etanol, que requiere mucho tiempo, para recuperar el ADN durante el proceso de purificación.
- El ADN purificado puede utilizarse para numerosas aplicaciones posteriores para la cuantificación y el análisis del ADN, incluida la PCR y la QPCR.
Especificaciones
Método rápido para el aislamiento y la purificación de ADN total de microorganismos en muestras de suelo y sedimentos, como bacterias, hongos y algas. | |
6 ml de aditivo para lisis, 6 ml de solución de unión, 45 ml de solución de lisis, 30 ml de solución de lavado I, 18 ml de solución de lavado II, 6 ml de tampón de elución, 50 columnas de centrifugación, 50 tubos de recogida, 30 g de microesferas, 50 tubos con tapón de rosca, 50 tubos de elución de 1,7 ml | |
50 preparaciones |