Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN/proteínas SurePrep™
Método rápido para el aislamiento y purificación de ARN total y proteínas secuencialmente a partir de una sola muestra usando la misma columna en menos de 20
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2806-50
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Código de producto. 10388613
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Includes: Solución de lisis (40 ml); solución de lavado de ácido nucleico (22 ml); tampón de elución de ácido nucleico (15 ml); tampón de regeneración de columna de proteínas (30 ml); tampón de activación y lavado de columna de proteínas (60 ml); tampón de unión de pH de proteínas (4 ml); tampón de elución de proteínas (8 ml); tampón de incubación de enzimas (6 ml); neutralizador de proteínas (2 ml); colorante de carga de proteínas (2 ml); colulmas de centrifugación (50); tubos de recogida (150); prospecto del producto (1)
Descripción
Descripción
  • Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
  • Se proporcionan todas las columnas para la purificación de ARN y proteínas.
  • Aísle secuencialmente ARN y proteínas de alta calidad de un solo lisado, sin necesidad de dividir el lisado.
  • Aísle todos los tamaños de ARN, desde ARNm y ARNr grandes hasta microARN (miARN).
  • Sin extracciones de fenol o cloroformo.
  • Purifique el ARN total de una variedad de fuentes biológicas, como células animales cultivadas, muestras de tejido, sangre, bacterias, levaduras, hongos y plantas.
Aplicaciones:
ARN total y proteína purificados de la misma muestra biológica para estudios de expresión génica, incluidos experimentos de silenciamiento de genes, reducciones de ARNm o experimentos que correlacionan los niveles de expresión del ARN y las proteínas. ARN apto para su uso en PCR en tiempo real, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y ensayos de matriz de expresión. Proteínas adecuadas para su uso en análisis SDS-PAGE y Western Blotting.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de centrifugación
ARN total y proteína purificados de la misma muestra biológica para estudios de expresión génica, incluidos experimentos de silenciamiento de genes, reducciones de ARNm o experimentos que correlacionan los niveles de expresión del ARN y las proteínas. ARN apto para su uso en PCR en tiempo real, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y ensayos de matriz de expresión. Proteínas adecuadas para su uso en análisis SDS-PAGE y Western Blotting.
Solución de lisis 40 ml, solución de lavado de ácido nucleico 22 ml, tampón de elución de ácido nucleico 15 ml, tampón de regeneración de columna de proteínas 30 ml, tampón de activación y lavado de columna de proteínas 60 ml, tampón de unión de pH de proteínas 4 ml, tampón de elución de proteínas 8 ml, tampón de incubación de enzimas 6 ml, neutralizador de proteínas 2 ml, colorante de carga de proteínas 2ml, columnas de centrifugado 50, tubos de recogida 150, prospecto del producto 1
50 preparaciones
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos