Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Suitable for determining the size of DNA fragments
75.56€ - 150.00€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
Para utilizar con (aplicación) | Determinar el tamaño del fragmento de ADN |
Código de producto | Marca | Descripción | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10428543
|
Fisher BioReagents™
BP2551-50 |
Escalera de ADN de 100 bp | Líquido | 50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11483084
|
Fisher BioReagents™
BP2554-25 |
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest | Liofilizado | 25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10523325
|
Fisher BioReagents™
BP2553-100 |
Marcador de ADN de kilobase | Líquido | 50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11468473
|
Fisher BioReagents™
BP2558-10 |
PhiX-174 RF DNAHae III Digest | Líquido | 10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
- DNase-, RNase-, and protease-free
Especificaciones
Incolora | |
Marcadores de peso molecular de ADN | |
Determinar el tamaño del fragmento de ADN |