Learn More
Fisher BioReagents™ Medio de separación de linfocitos, LSM
La centrifugación en un solo paso permite la separación de linfocitos mononucleares de eritrocitos, linfocitos polinucleares y la mayoría de las plaquetas
Marca: Fisher BioReagents™ BP2663-500
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Formulado para el aislamiento de células mononucleares a partir de sangre completa humana desfibrinada y heparinizada.
- Solución filtrada estéril de un polímero de sacarosa y sales de diatrizoato a una gravedad específica de 1,077 a 1,080 g/ml a 20 °C
Especificaciones
Cultivo de origen animal | |
Estéril | |
Separación de linfocitos mononucleares de eritrocitos, linfocitos polinucleares y de la mayoría de las plaquetas |
Medio de separación de linfocitos | |
Frascos de polietileno | |
5 x 100 mL |