Learn More
Fisher BioReagents™ Taq DNA Polymerase
Allows up to 100 cycles of amplification without loss of activity
38.81€ - 4190.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
---|---|
Descripción | ADN polimerasa Taq |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | PCR |
Concentración | 5 U/μl |
Código de producto | Marca | Composición | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Composición | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10458923
|
Fisher BioReagents™
FB6000-30 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10448733
|
Fisher BioReagents™
FB6000-10 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10717185
|
Fisher BioReagents™
FB6000-20 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 25 × 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10091263
|
Fisher BioReagents™
FB6000-15 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10458733
|
Fisher BioReagents™
FB6000-25 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10698393
|
Fisher BioReagents™
FB6000-35 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 2500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10144924
|
Fisher BioReagents™
FB6000-40 |
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 2500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10449693
|
Fisher BioReagents™
FB6000-45 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10346363
|
Fisher BioReagents™
FB6000-50 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10216744
|
Fisher BioReagents™
FB6000-70 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 2500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10356363
|
Fisher BioReagents™
FB6000-60 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10206744
|
Fisher BioReagents™
FB6000-55 |
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial | 25 × 100 Units |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10104974
|
Fisher BioReagents™
FB6000-75 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 2500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10071553
|
Fisher BioReagents™
FB6000-65 |
Tampón de ensayo B 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 25 mM de MgCl2 en un vial independiente | 5 × 500 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Licensed for use in PCR
- Uses a thermostable DNA polymerase that has been encoded by a modified form of Thermus aquaticus DNA polymerase gene that has been inserted into an E. coli host
- Has a 5«→3« exonuclease activity
- Available with two different reaction buffers
- Buffer A contains an optimized final concentration of 15mM MgCl2 for most PCR amplifications
- Buffer B does not contain MgCl2; MgCl2 is provided in a separate vial as a 25mM solution
- Storage Buffer: 20mM Tris-HCl, pH 7.5 (at room temperature), 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 50% Glycerol, 0.5% Tween™ 20, 0.5% Nonidet P40™
- Recommended Assay Buffer: 10X Assay Buffer A (100mM Tris-HCl, pH 9.0 [at 25°C/77°F]; 500mM KCl; 15mM MgCl2) or 10X Assay Buffer B (100mM Tris-HCl, pH 9.0 [at 25°C/77°F]; 500mM KCl) and 25mM MgCl2 solution in a separate vial
Unit Definition: One unit of enzyme is defined as the amount that will incorporate 10nmol of dNTPs into acid-insoluble material per 30 minutes in a 10-minute incubation at 74°C (165°F) under the assay conditions above
Especificaciones
- 20 °C | |
Líquido | |
5 U/μl |
ADN polimerasa Taq | |
PCR | |
20 mM de Tris-HCI, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCI, 0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet™ P40™ |