Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo de suero de pescado
Bloquee las muestras de tejido mamífero para inmunohistoquímica (IHC) y las muestras para otros métodos con suero de trucha de cabeza de acero en solución salina tamponada (PBS).
295.00€ - 682.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón bloqueante de suero de pescado |
---|---|
Formulario | Mediciones |
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western blot, Inmunohistoquímica (IHQ) |
Concentración | 1X |
Tampón | PBS |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10782925
|
Thermo Scientific™
37527 |
Fish Serum Blocking Buffer, 500 mL |
295.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15311542
|
Thermo Scientific™
37527X3 |
Tampón de bloqueo SEA BLOCK, 3 x 500 ml, reactivo de bloqueo, temperatura de almacenamiento a 4 °C, fácil de usar: se puede utilizar según se suministra o diluye hasta 10 veces según sea necesario, para ELISA, Western blot |
682.00€
1500 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El tampón bloqueante de suero de pescado Thermo Scientific™ es el suero de trucha de cabeza de acero en PBS que resulta especialmente útil como agente bloqueante en IHQ y otros métodos de detección que implican muestras de mamíferos.
Características del tampón bloqueante de suero de pescado:
- No mamíferos: las proteínas de pescado tienen menos probabilidades de tener interacciones específicas de unión con anticuerpos y otras proteínas de mamíferos presentes en métodos típicos
- Cómodo: filtrado y estabilizado en PBS para garantizar la compatibilidad con la mayoría de los sistemas de ensayo
- Fácil de usar: puede utilizarse como se suministra o diluido hasta en 10 partes según sea necesario
- Flexible: se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes, incluido como diluyente para anticuerpos
El tampón bloqueante de suero de pescado es eficaz para estabilizar soluciones y muestras utilizadas para interacciones de unión de anticuerpos, al tiempo que minimiza la posibilidad de reacción cruzada con componentes de muestras de mamíferos. Si los sueros normales causan fondo en inmunohistoquímica (IHQ), pruebe este producto. El producto también es especialmente eficaz en varios protocolos de adquisición de imágenes de células basados en la detección de fluorescencia de infrarrojo cercano y visible.
El suero de pescado tiene varias ventajas sobre los tampones de bloqueo típicos. Debido a que el salmón está filogenéticamente alejado de los mamíferos, que son la fuente de anticuerpos y muestras utilizadas en la mayoría de los experimentos, es menos probable que sus proteínas séricas tengan interacciones de unión específicas con las proteínas utilizadas en experimentos típicos de biología celular.
El tampón bloqueante de suero de pescado es especialmente eficaz en aplicaciones que implican la adquisición de imágenes de fluorescencia. El bloqueador se ha utilizado para reducir el fondo y aumentar las relaciones señal-ruido con las sondas fluorescentes casi IR.
Especificaciones
Tampón bloqueante de suero de pescado | |
ELISA, Western blot, Inmunohistoquímica (IHQ) | |
PBS | |
Tras su recepción, conservar a 4 °C. |
Mediciones | |
1X | |
Suero de pescado |