Learn More
Fipronil, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Fipronil | 120068-37-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fipronil |
CAS | 120068-37-3 |
Fórmula molecular | C12H4Cl2F6N4OS |
Clave InChI | ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)N2C(=C(C(=N2)C#N)S(=O)C(F)(F)F)N)Cl)C(F)(F)F |
Nombre IUPAC | 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinilo)pirazol-3-carbonitrilo |
Peso molecular (g/mol) | 437.141 |
PubChem CID | 3352 |
ChEBI | CHEBI:83394 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1000 μg/ml |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- FIPRONIL
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio