Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con orificio ancho Finntip™
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 9405163
181.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.82070kg
Descripción
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Características:
- Dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10-1000 μl.
- Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
- Código de color: Blanco
- Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Finntip 1000 Wide estéril, sin filtro, estéril, rack | |
Sin filtro | |
Finntip 1000 Ancho estéril | |
7,2 cm | |
10 x 96/rack | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000 | |
Estériles y preparados para PCR |
1000 μL | |
Estéril | |
2,8 in | |
Racl | |
Blanco | |
FinnTip™ Orificio ancho |