Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta para micropipetas Finntip™
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 9400360
98.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16020kg
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Finntip 50,sin filtro, no estéril, a granel | |
Sin filtro | |
Turquesa | |
1,9 in | |
A granel | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 50 | |
Certificado de calidad |
50 μl | |
No estéril | |
Finntip 50 | |
4,8 cm | |
Turquesa | |
FinnTip&trade |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.