Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.
130.00€ - 1595.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Formato | Racl |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11742584
|
Thermo Scientific™
94052000 |
Filtro Finntip Micro 10 μL, estéril | 10 μL | Rosa | Estéril y listo para PCR |
295.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10731194
|
Thermo Scientific™
94052020 |
Filtro Finntip Micro 20 μL, estéril | 20 μL | Morado | Estériles y preparados para PCR |
1465.00€
paquete de 3840 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11856083
|
Thermo Scientific™
94052060 |
Finntip Filtro Micro 50 μL, estéril | 50 μl | Turquesa | Estériles y preparados para PCR |
1595.00€
paquete de 3840 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11752584
|
Thermo Scientific™
94052100 |
Finntip Filtro 10 μL, estéril | 10 μL | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
225.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11762584
|
Thermo Scientific™
94052150 |
Filtro Finntip 20 μL, estéril | 20 μL | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
251.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11891733
|
Thermo Scientific™
94052160 |
Filtro; Estéril; 30μL | 30 μL | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
201.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11772584
|
Thermo Scientific™
94052200 |
Finntip Filtro 100 μL, estéril | 100 μl | Amarillo | Estéril y listo para PCR |
292.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11782584
|
Thermo Scientific™
94052300 |
Filtro Finntip 200 μL, estéril | 200 μL | Amarillo | Estéril y listo para PCR |
264.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11428529
|
Thermo Scientific™
94052310 |
Finntip Filtro 100 μL Ext, estéril | 100 μl | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
462.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11883011
|
Thermo Scientific™
94052320 |
Finntip Filtro 200μL Ext, estéril | 200 μL | Amarillo | Estéril y listo para PCR |
409.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11792584
|
Thermo Scientific™
94052350 |
Filtro Finntip 300 μL, estéril | 300 μl | Naranja | Estéril y listo para PCR |
258.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11749855
|
Thermo Scientific™
94052410 |
Finntip con filtro 1000 µl, estéril | 1000 μl | Azul | Estériles y preparados para PCR |
341.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11801743
|
Thermo Scientific™
94052430 |
Finntip Filtro 1000 μL Ext, estéril | 1000 μL | Azul | Estériles y preparados para PCR |
287.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17744339
|
Thermo Scientific™
94052800 |
Filtro Finntip 10 mL, estéril | 10 mL | Rojo | Estériles y preparados para PCR |
130.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11702594
|
Thermo Scientific™
94052450 |
Finntip con filtro 1500 μl, estéril | 150 a 1500 μL | Blanco | Estériles y preparados para PCR |
283.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11793913
|
Thermo Scientific™
94052550 |
Filtro Finntip 5 mL, estéril | 5 mL | Verde | Estéril y listo para PCR |
286.00€
paquete de 270 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Proteja las micropipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™.Estas puntas de pipeta estériles y desechables mantienen las pipetas limpias y son perfectas para aplicaciones de amplificación de PCR y para pipetear muestras radioactivas, infecciosas y emisoras de aerosoles.Disponibles en racks con un amplio intervalo de volumen, de 0,2 μl a 10 ml.
Características:
- Filtro de polietileno no sellado e inerte
- Las puntas se suministran selladas al vacío en racks para puntas con tapa articulada esterilizados por irradiación
- No esterilizable en autoclave
- Certificado como libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
Especificaciones
Con filtro | |
No Autoclavable | |
Sí |
Estéril | |
Racl | |
Estéril y listo para PCR |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.