Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Biocon
Realice aplicaciones de PCR y otras aplicaciones con una alta exigencia con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon, certificadas como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
23.15€ - 45.61€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
Línea de productos | Finntip BioCon |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10115582
|
Thermo Scientific™
94053100 |
Finntip Biocon 10, sin filtro, estéril, | 10 μl | Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10125582
|
Thermo Scientific™
94053200 |
Finntip Biocon 250, sin filtro, estéril, | 250 μl | Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 250 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10415012
|
Thermo Scientific™
94053300 |
Finntip Biocon 1000, sin filtro, estéril, | 1000 μl | Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Perform PCR and other purity demanding applications with Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Características:- Envasado individualmente
- Tres modelos de intervalo de volumen de 0.2 a 1000 μl
- Preesterilizadas con radiación gamma
- Incluye certificado de calidad
Recomendada para: Aplicaciones de PCR, biología molecular
Especificaciones
Sin filtro | |
Estéril | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Finntip BioCon |