Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta Finnpipette Stepper
Permite la dispensación rápida repetida hasta 45 veces seguidas sin rellenar. Esta pipeta de repetición ligera y fácil de usar se ha diseñado para la dispensación con una sola mano.
Marca: Thermo Scientific™ 4540000
Detalles adicionales : Peso : 0.21060kg
Descripción
Permite la dispensación rápida repetida hasta 45 veces seguidas sin rellenar. La pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper es una pipeta de repetición ligera y fácil de usar diseñada ergonómicamente para la dispensación con una sola mano. Finnpipette Stepper funciona por desplazamiento positivo, por lo que es ideal para trabajar con líquidos corrosivos y viscosos.
Características:
- El diseño de desplazamiento positivo proporciona resultados exactos, incluso con líquidos viscosos, volátiles o problemáticos.
- Mango ligero y ergonómico con apoyo amplio y cómodo para reducir la fatiga manual del usuario.
- Su uso es muy simple: basta con acoplar la punta del tamaño adecuado, llenar y cebar la punta, y marcar el volumen elegido.
- Volumen fácil de ajustar mediante el cómodo gráfico de ajuste de volumen situado en el mango.
Información para pedidos:
El mango universal también está disponible con un módulo de ocho canales. Para facilitar el almacenamiento, hay disponible un soporte para pipeta (n.º de cat. 9420290).
Incluye:
Con la unidad se incluye un adaptador (no estéril), el cual es necesario para las puntas de 25 o 50 ml.
Requiere:
Se utiliza la punta paso a paso Thermo Scientific Finntip™ Stepper, una punta tipo émbolo disponible en formato no estéril o estéril (envasada individualmente). Esta punta se suministra en siete tamaños comprendidos entre 0,5 y 50 ml, cada uno con cinco volúmenes diferentes, que proporcionan un rango de dispensación total de 10 a 5.000 μl. Solo la punta desechable entra en contacto con la muestra, lo que elimina el riesgo de contaminar el cuerpo de la pipeta.
Especificaciones
Pipeta Finnpipette Stepper | |
Finnpipette™ Stepper | |
Stepper Pipette |
Finntip | |
1 | |
De 10 a 5000 μl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.