Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F2 GLP
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido con pipetas Finnpipette F2 de alto rendimiento que ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad.
910.00€ - 1325.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Varios |
Modelo | F2 |
Línea de productos | Finnpipette™ F2 |
Tipo | Kit GLP |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11835850
|
Thermo Scientific™
4700870 |
Finnpipette F2 GLP Kit 1: 1-10 μl micro, 10-100 μl y 100-1000 μl |
1060.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845850
|
Thermo Scientific™
4700880 |
Finnpipette F2 GLP Kit 2: 0,2-2 μl micro, 2-20 μl, 20-200 μl y 100-1000μL |
1325.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855850
|
Thermo Scientific™
4700885 |
Finnpipette F2 GLP Kit 3: 10- 100 μl 100- 1000 μl y 100- 10 ml |
910.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11773027
|
Thermo Scientific™
4701070 |
Finnpipette F2 GLP Kit 4: 2-20 μl, 20-200 μl y100-1000 μl |
1060.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) ofrece unas pipetas duraderas y de alto rendimiento Finnpipette F2 que ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad. Las pipetas F2 poseen características únicas, como el mecanismo AVG (Advanced Volume Gearing) de ajuste del volumen avanzado y el tamaño superior del visor, que aumenta la comodidad y la fiabilidad.
Características:- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado con exactitud y precisión.
- Totalmente esterilizable en autoclave para mayor protección.
- Expulsor de puntas de pulsación suave que permite expulsar las puntas con una fuerza mínima.
- Amplio indicador que mejora la ergonomía de visión.
- Muy poco esfuerzo para pipetear.
El kit 1 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 1-10 µl
- 10-100 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F; lápiz F2; folleto F2
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 2 incluye:
- Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 0,2-2 µl
- 2-20 μl universal
- 20-200 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F; lápiz F2; folleto F2
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 3 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10.000 μl:
- Finnpipette F2
- 10-100 μl 100-1000 μl
- 1000-10.000 μl
- Puntas Flex: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24, Soporte; lápiz F2; folleto F2
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 4 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 20 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 2-20 µl 20-200 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1000 μl, 10 x 96
- Soporte F; lápiz F2; folleto F2
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
Información para pedidos:
El kit contiene muestras de Finntip Flex, las puntas tradicionales más avanzadas, que apenas requieren esfuerzo de acoplamiento y expulsión. La guía de pipeteo de laboratorio correcto contiene información completa sobre pipeteo, desde la elección del tipo adecuado hasta instrucciones de descontaminación detalladas.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
F2 | |
Kit GLP |
Varios | |
Finnpipette™ F2 |