Learn More
Schneider Gerd™ Fórceps de laboratorio de punta roma fina
Utilice estos fórceps para una gran variedad de aplicaciones. Los fórceps de laboratorio de punta roma fina Schneider Gerd™ incorporan un cuerpo estriado para un agarre óptimo.
6.35€ - 17.85€
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) Unidad
Tipo Pinzas, laboratorio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de punta Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de punta Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10326504
Ver documentos Detalles de la promoción
Schneider Gerd™
8132
Fina, roma 130 mm
6.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10480914
Ver documentos Detalles de la promoción
Schneider Gerd™
8142
Fina roma, acodada 130 mm
17.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10440914
Ver documentos Detalles de la promoción
Schneider Gerd™
8113
Fina, roma 145 mm
6.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pinzas de laboratorio de punta roma fina
  • Ideal para disección y aplicaciones generales de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas
Unidad
Pinzas, laboratorio