Learn More
Merck Unidades de filtración al vacío para parte superior de tubos Steriflip™
Elimine la transferencia de muestras en la filtración centrífuga. Las unidades de filtración al vacío para la parte superior de tubos Steriflip™ proporcionan rendimiento y comodidad, todo en uno. Solo hay que conectar un tubo de muestra, darle la vuelta y filtrar. Filtro de PES de 0,22 µm, tubo para centrífuga graduado de 50 ml.
Marca: Merck SCGP00525
237.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Rendimiento y comodidad, todo en uno- Elimina el trasvasado de muestras
- Conecte la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml que contenga la muestra
- Dele la vuelta para aplicar vacío
- Recoja la filtración en el tubo de centrífuga de 50 ml (filtración) suministrado
- Esterilizadas por radiación gamma
- Membrana de polietersulfona (PES) de 40 mm Millipore Express™ con poros de 0,22 µm
- Ofrece un rápido flujo y baja unión de proteínas
- Incluye filtro, tubo para centrífuga graduado de 50 ml y tapón de tubo
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Aclarado con bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas | |
25/paq. | |
Unidad de filtro Steriflip-GP | |
0,6 ml | |
40 mm |
|
|
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno | |
0,22 μm | |
7 cm2 | |
25/paq. | |
de 45 °C | |
50 mL | |
13,8 cm |