Learn More
Sartorius™ Soporte de filtro completo
Diseñado convenientemente con un borde de centrado para facilitar la colocación bajo el embudo. El soporte de filtro completo Sartorius™ evita que el filtro de membrana insertado se desplace en un conjunto de filtro de vacío de vidrio.
Marca:  Sartorius™ 6983004
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 10367741
  • 143.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñado convenientemente con un borde de centrado para facilitar la colocación bajo el embudo. El soporte de filtro completo Sartorius™ evita que el filtro de membrana insertado se desplace en un conjunto de filtro de vacío de vidrio.
  • Borde de centrado
  • Incluye frita de vidrio, anillo de PTFE, junta tórica de fluoroelastómero
  • Para usar con el conjunto de filtro de vacío de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de soporte de filtro de vacío de vidrio Sartorius™
Frita de vidrio, anillo de PTFE, junta tórica de fluoroestámero
1 por unidad
Soporte de filtro completo