missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Anillo de filtro para balanza

Diseñado para su uso con filtros de aire Welch Ilmvac™.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 10511232

  • 32.82€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Anillo de filtro para balanza
  • 25 µm
  • NW25
  • Con junta tórica DN 25 Viton
Especificaciones

Especificaciones

Anillo de filtro para balanza de repuesto
25 μm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales