Learn More
UVP Excitación de filtro para UVP manual de 280 nm a 450 nm de BioLite
Marca:  UVP 38-0358-03
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12833069
  • 670.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024