Learn More
Hettich Lab Technology™ Filter Cards
Hettich Lab Technology™ Filter Cards are used for collecting cyto centrifuge samples and come in sizes to fit accommodate a variety of chambers and carriers.
31.50€ - 44.85€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10677682
|
Hettich Lab Technology™
1691 |
Canal doble |
44.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10757303
|
Hettich Lab Technology™
1698 |
Producto descatalogado, aunque se puede solicitar |
31.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12053894
|
Hettich Lab Technology™
1676 |
Un canal |
31.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For cyto centrifuge systems and cell evaluations
- Suitable for a variety of cyto chambers and slide carriers
Especificaciones
Tarjeta de filtros |