Learn More
Mettler Toledo™ Tubo de llenado, 190 mm
El tubo de llenado Mettler Toledo de 190 mm está diseñado para su uso con Densito o DensitoPro.
Marca: Mettler Toledo™ 30330847
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Para su uso con Densito y DensitoPro
Especificaciones
Tubo de muestreo, 190 mm | |
9 cm | |
Medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |
Accesorio | |
Chino, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués (BR), ruso y español | |
Uso con medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |