Learn More
Cytiva Medios de perfusión Ficoll PM70
Polímero de sacarosa de alto peso molecular con toxicidad mínima y buena solubilidad en soluciones acuosas.
Marca: Cytiva 17-0310-50
Detalles adicionales : Peso : 0.61200kg
Descripción
- Estable en soluciones neutras y alcalinas
- Hidrolizado rápidamente en soluciones de pH 3, especialmente a altas temperaturas
- Fácilmente soluble en medio acuoso en forma de polvo
- Buena viscosidad y propiedades osmóticas
- El 50 % de las concentraciones (peso/volumen) se pueden conseguir fácilmente
Específicamente diseñados para su uso en medios de perfusión para estudios de laboratorio en animales sensibles al dextrano.
Especificaciones
Blanco | |
Medios de perfusión Ficoll PM70 | |
Estudio de laboratorio en animales sensibles al dextrano |
De 4° a 30 °C | |
0,5 kg |