Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-14 x 50cy
Reduzca el tiempo de preparación mientras trabaja con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy.
Marca: Thermo Scientific™ 096-145075
Descripción
Reduzca el tiempo de preparación mientras trabaja con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy. Ideal para la sedimentación de células, homogeneizados de tejidos o separaciones subcelulares a altas velocidades, este rotor de fibra de carbono admite tubos cónicos de 50 ml, con adaptadores para tubos de 15 ml u otros tubos.
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ ™
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Facilita y hace más seguros la elevación y transporte de los rotores, lo que ha mejorado aun más con el diseño ligero
Ergonomía y rendimiento mejorados:
- Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas.
- La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
- Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-14x50cy | |
Rotor de ángulo fijo | |
33.746 x g | |
154 mm | |
798 | |
29 mm | |
Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000 | |
Sí |
Compuesto de fibra de carbono | |
14 x 50 mL | |
14.000 rpm | |
83 mm | |
115 mm | |
17,5 lb (8,0 kg) | |
34° |