Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de cable de alta temperatura de termopar tipo K aislado de fibra de vidrio
Utilice esta sonda de cable con aislamiento de fibra de vidrio para mediciones de alta temperatura. Las sondas de cable de alta temperatura de termopar tipo K aislado de fibra de vidrio Cole-Parmer™ incluyen cable aislado recto sin asa y tienen conectores en miniatura con código de color ANSI.
Marca:  Cole-Parmer™ 08467-24
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 11831280
  • 31.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cable aislado de fibra de vidrio de alta temperatura
  • Tiempo de repuesta: 0,75 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
  • El alambre de fibra de vidrio no se recomienda para el uso en húmedo o ambientes húmedos
  • Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
  • No someta las sondas de unión expuesta tipo J a la humedad, ya que se oxidarán.
Especificaciones
Especificaciones
704 °C
− 150 °C
De -150 °C a +704 °C