Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Marca:  Thermo Scientific™ 1950880
51.78 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320401
  • 54.50€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
  • Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
  • Disponibles en alturas de 5 cm
Información para pedidos:
Disponibles en paquetes de 12: elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
Información de órdenes
Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Caja de cartón hidrófugo de 50 mm (2 pulg.)
Tablero de fibra
Caja de almacenamiento criogénica
No incluye separadores
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
12,7 cm
12,7 cm
5 cm
Rojo
Cuadrada
Ultracongelador de temperatura ultrabaja
12/Paq., 12/Caja
5 in
5 in
2 in
0,5 kg