Learn More
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos
Organice el almacenamiento de viales en cajas criogénicas mediante estos divisores para cajas de cartón.
4.40€ - 32.30€
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12744388
|
Thermo Scientific™
5959 |
49 (rejilla de 7 x 7) |
13.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15810530
|
Thermo Scientific™
5960 |
64 (rejilla de 8 x 8) |
32.20€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11849490
|
Thermo Scientific™
6212 |
81 (rejilla de 9 x 9) |
32.30€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15907976
|
Thermo Scientific™
820025 |
25 (rejilla de 5 x 5) |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15821152
|
Thermo Scientific™
820049 |
49 (rejilla de 7 x 7) |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11329341
|
Thermo Scientific™
820081 |
81 (rejilla de 9 x 9) |
4.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Organice el almacenamiento de viales con los divisores para cajas de cartón Thermo Scientific™ para ultracongeladores y congeladores criogénicos.
- Se utilizan con cajas de almacenamiento de cartón para dividirlas en rejillas donde almacenar los viales
- Divisores de cajas para aplicaciones de almacenamiento en frío disponibles en rejillas de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10