Learn More
Invitrogen™ FGF-7 (KGF) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHFGF7
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454993
  • 666.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Fibroblast Growth Factor 7/KGF (Hu FGF7) ELISA quantitates Hu FGF7 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF7. Principle of the method The Human FGF7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína es un potente factor de crecimiento específico de la célula epitelial, cuya actividad mitogénica se presenta principalmente en los queratinocitos pero no en los fibroblastos y las células endoteliales. Los estudios de los homólogos de ratón y rata de este gen demuestran que participan en la morfogénesis del epitelio, la reepitelialización de heridas, el desarrollo del cabello y la organogénesis pulmonar temprana.
Especificaciones
Especificaciones
P21781
0,5 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
2252
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Neurobiología
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
0,55-400 pg/ml
De 0,5 pg/ml a 400 ng/ml
Biotina
Receptores y factores de crecimiento
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
HBGF-7,KGF
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
HBGF-7, KGF
1 h 20 min