Learn More
Sperian™ Mascarilla facial parcial Honeywell™ FFP2 ML con válvula
Garantizan la protección y la aceptación del usuario durante periodos de uso prolongado. La máscara facial parcial con válvula de la mascarilla Sperian™ Honeywell™ FFP2 ML proporciona un excepcional nivel de comodidad y previene la irritación debido a que no existe riesgo de alergia al látex.
Marca: Sperian™ 1005614
Detalles adicionales : Peso : 0.25470kg
Descripción
- Mascarillas plegables envasadas en una bolsa individual sellada herméticamente para evitar la contaminación
- Carcasa exterior resistente a líquidos para reducir los riesgos de contaminación
- Cierre en punta Willtech™ hipoalergénico ultrasuave con propiedades de absorción y una película de alto nivel de sellado
- Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección
- El volumen interno de gran tamaño con una pieza de barbilla integrada para facilitar la comunicación y la respiración
- Válvula de exhalación protegida con un diseño exclusivo para mejorar la protección y la comodidad de respiración
- Correas deslizantes elásticas, muy flexibles y resistentes, para aumentar la seguridad y comodidad además de facilitar la colocación/retirada
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
Especificaciones
Sí | |
M | |
Textil, minería, construcción, industria del acero y del hierro, industria de preparación de carrocerías de vehículos, trabajos de carpintería. | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno | |
Líquido | |
14 g |
Media máscara de filtrado de un solo uso | |
Sí | |
Sí | |
FFP2D | |
10/paq. | |
Sí |