Learn More
Mascarilla desechable FFP2
Mascarilla FFP2 desechable para protección contra la inhalación de gotas y partículas. Disponible con banda para la cabeza y sin válvula de exhalación.
Marca: Kolmi-Hopen M52014-WH
64.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Alertas:
Conformidad
Este producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad, tal y como se estipulan en el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual.
Descripción
- Mascarilla desechable FFP2 probada y certificada
- Sin válvula de exhalación
- Las bandas de cabeza permiten un ajuste más seguro, ajustado y cómodo
- Las bandas de hacen que el uso de gafas sea más cómodo y permiten la compatibilidad con varios productos de protección ocular
Especificaciones
Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR | |
Sí | |
Pieza facial: Polipropileno; banda para la cabeza: Elástico sintético; pieza para la nariz: Metal y polipropileno | |
Universal | |
embalaje a granel |
Respirador antipartículas pliegue plano | |
FFP2 NR | |
Respirador para partículas con doble banda para la cabeza | |
No | |
No estéril |