Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, United States
Sueros para investigación especializada y ensayos específicos
82.50€ - 778.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Serum Treatment | Inactivado por calor |
Concentración de endotoxinas | ≤ 10 EU/ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580516
|
Gibco™
16140071 |
500 mL |
628.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15818947
|
Gibco™
A3840101 |
50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11570516
|
Gibco™
16140063 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15828947
|
Gibco™
A3840102 |
10 x 50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ofrece un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
- Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- El suero inactivado por calor elimina los múltiples pasos necesarios para inactivar el calor.
- Mejora la integridad y consistencia del producto, ya que la inactivación por calor se realiza en un entorno controlado.
- Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
- Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
Información adicional
- Categoría del suero: Valor plus (rendimiento)
- Suero para cultivo celular general con líneas de células comunes
- Filtrado triple a 0,1 µm
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dl
- Origen: Estados Unidos
Ventajas del formato One-Shot
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Suero fetal bovino | |
≤ 10 EU/ml | |
Cualificado |
Estados Unidos | |
Inactivado por calor | |
≤25 mg⁄dl | |
Congelado |