Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, Australia
Sueros estándar para líneas celulares sólidas
Marca: Gibco™ 10099141
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Australia
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/mL
- Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl (niveles habituales ≤25 mg/dl)
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero fetal bovino | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
≤5 EU/ml | |
≤30 mg/dL | |
Gibco™ |
Fetal | |
Australia | |
Frasco | |
500 mL | |
Estériles | |
Embalaje sostenible | |
Cualificado | |
Congelado |