Learn More
Thermo Scientific™ Casquillos para instrumentos Agilent™
Garantice conexiones fiables para instrumentos Agilent™ GC con estos empalmes Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent.
42.25€ - 76.65€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Inyectores Agilent y detectores no MS |
---|---|
Tipo | Empalme |
Código de producto | Marca | Material | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10756334
|
Thermo Scientific™
290GA139 |
100 % grafito | Entre 0,1 y 0,32 mm |
53.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10672674
|
Thermo Scientific™
290GA140 |
100 % grafito | Entre 0,45 y 0,53 mm |
42.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10120513
|
Thermo Scientific™
290VA191 |
15 % de grafito/85 % de Vespel | Entre 0,1 y 0,25 mm |
76.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10774827
|
Thermo Scientific™
290VA192 |
15 % de grafito/85 % de Vespel | 0,32 mm |
68.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10394473
|
Thermo Scientific™
290VA193 |
15 % de grafito/85 % de Vespel | Entre 0,45 y 0,53 mm |
62.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice los empalmes Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent™ con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Agilent. Están disponibles en dos materiales diferentes de diversas dimensiones para adaptarse a varios instrumentos y aplicaciones.
- Empalmes 100 % de grafito
- 15 % de grafito/85 % de Vespel
Envasado en blísteres individuales sin contaminantes.
Especificaciones
Inyectores Agilent y detectores no MS | |
Empalme |