missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hexahidrato de sulfato de amonio ferroso, 98,5-101,5 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals Código de producto.: 11422842
compliance-icons

Hexahidrato de sulfato de amonio ferroso, 98,5-101,5 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals

Código de producto. p-3547114 Tienda MP Biomedicals Productos
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11422842

Marca: MP Biomedicals 0215252390

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7783-85-9
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101.5%
Fórmula molecular Fe[NH4]2[SO4]2 · 6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hexahidrato de sulfato de amonio ferroso, 98,5-101,5 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado