Learn More
Thermo Scientific™ XmaJI (AvrII) (10 U/μL)
Corte en sitios C^CTAGG con enzima de restricción XmaJI (AvrII), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: AspA2I, AvrII, BlnI).
Marca: Thermo Scientific™ ER1562
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
ADN lambda digerido con XmaJI, agarosa al 1 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C T A G G...3'
3'...G G A T C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón Tango: 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
- XmaJI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmaJI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
- Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
- BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C▴CTAGG)
Especificaciones
10 U/μl | |
XmaJI (AvrII) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón Tango 10X | |
37 °C | |
1000 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.