Learn More
Thermo Scientific™ Uracil-DNA Glycosylase (1 U/μL)
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) cataliza la hidrólisis del enlace N-glicosílico entre el uracilo y el azúcar en el ADN y previene el cruce de ADN en las reacciones de PCR.
69.50€ - 273.00€
Especificaciones
Concentración 1 U/μl
Contenido y almacenamiento Uracilo-ADN glicolasa (1 U/μL) y tampón de reacción 10X. Almacenar a -20 °C.
Enzima Uracil-DNA Glycosylase
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Tipo de producto Uracil-ADN-glicosilasa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10621041
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
EN0361
200 U
69.50€
200 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10631041
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
EN0362
5 × 200 U
273.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) cataliza la hidrólisis del enlace N-glicosílico entre el uracilo y el azúcar, dejando un sitio apirimidínico en el ADN monocatenario o bicatenario que contenga uracilo. La enzima no muestra actividad en el ARN.
Características destacadas
  • Activa en tampones Thermo Scientific para enzimas de restricción y polimerasas termófilas
Especificaciones
Especificaciones
1 U/μl
Uracil-DNA Glycosylase
Uracil-ADN-glicosilasa
Uracilo-ADN glicolasa (1 U/μL) y tampón de reacción 10X. Almacenar a -20 °C.
Tampón de reacción 10X
Documentos
Product Certifications
El uso de esta enzima en determinadas aplicaciones puede estar cubierto por patentes y puede que sea necesario obtener una licencia.