Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa de punto de fusión bajo TopVision
Realice experimentos de procesos enzimáticos en gel y recuperación de ácidos nucleicos después de la electroforesis con la agarosa de punto de fusión bajo Thermo Scientific™ TopVision™.
Marca:  Thermo Scientific™ R0801
94.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.44490kg
Código de producto. 10819720
  • 141.00€ / 25 g
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La agarosa de punto de fusión bajo Top Vision es una agarosa muy purificada con una temperatura de fusión baja certificada por estrictos procedimientos de control de calidad. Se utiliza para experimentos de procesos enzimáticos en gel y para la recuperación de ácidos nucleicos a partir de geles con agarasa (#EO0461).
Características destacadas
  • Concentración óptima entre el 0,7 % y el 2 % en todos los sistemas de tampón convencionales
  • GQ (calidad genética) certificada, que garantiza que los ácidos nucleicos recuperados de los geles preparativos puedan utilizarse en aplicaciones posteriores (reacciones enzimáticas, etc.)
  • Baja unión de ADN/ARN 
  • Excelente transparencia del gel 
  • Sin ADNasa ni ARNasa 
  • Adecuada para análisis de ARN 
Especificaciones
Especificaciones
Gel de agarosa
65,5 °C
Electroforesis en gel
De 100 bp a >30 kb
TopVision
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.