Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa TopVision
TopVision Agarose es una agarosa muy purificada adecuada para electroforesis analítica y preparativa de ácidos nucleicos.
144.00€ - 558.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gel de agarosa
Intervalo de separación De 100 bp a >30 kb
Punto de fusión 88 °C
Línea de productos TopVision
Aplicación validada Electroforesis en gel
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10784691
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R0491
100 g
144.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10588360
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R0492
500 g
558.00€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific TopVision Agarose proporciona una concentración óptima entre el 0,7 y el 2 % en todos los sistemas de tampón habituales. Es una agarosa muy purificada con valores muy bajos de EEO certificados por procedimientos de prueba estrictos de control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
Gel de agarosa
88 °C
Electroforesis en gel
De 100 bp a >30 kb
TopVision
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.