Learn More
Thermo Scientific™ Kit de minipreparación de plásmidos GeneJET
Realice el aislamiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli con este sistema sencillo, rápido y rentable.
62.75€ - 350.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Columna de centrifugación |
---|---|
Formato | Columna de centrifugación |
Isolation Technology | Columna de sílice |
Tipo de muestra | Bacterias |
Báscula | Mini |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10319699
|
Thermo Scientific™
K0502 |
50 preparaciones |
86.75€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10242490
|
Thermo Scientific™
K0503 |
250 preparaciones |
350.00€
250 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12793184
|
Thermo Scientific™
K0502 |
50 preparaciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos Thermo Scientific GeneJET utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Recupera hasta 20 g de ADN plasmídico de alto número de copias por cada procedimiento de aislamiento.
Características destacadas
- Eficiente: gran producción de hasta 20 µg de ADN plasmídico de gran calidad
- Rápido: el procedimiento tarda menos de 14 minutos
- Cómodo: no se requiere extracción de fenol-cloroformo ni precipitación de alcohol
- Puro: el ADN purificado está inmediatamente listo para su uso
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de sílice | |
Mini | |
Compatible (distribuidor de vacío) | |
GeneJET | |
ADN plasmídico |
Columna de centrifugación | |
Bacterias | |
PCR, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, transcripción in vitro | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit de minipreparación de plásmidos | |
< 14 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.