Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest HhaI
Realice una digestión de ADN sencillo, doble o múltiple en un plazo de 5 a 15 minutos con esta línea avanzada de enzimas de restricción, 100 % activa en un tampón universal.
Marca: Thermo Scientific™ FD1854
51.04 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
ADN lambda digerido con HhaI, agarosa al 1,4 %, 215 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa en geles
- Sin actividad estrella
- 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
• FastDigest HhaI (200 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
|
HhaI | |
No | |
No | |
Enzima de restricción | |
FastDigest |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X | |
37 °C | |
200 μL (200 Reactions) | |
Clonación tradicional | |
3' protruding ends |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.