Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BamHI
Corte en sitios G^GATCC con la enzima BamHI Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor a 37 °C entre 5 y 15 minutos con el tampón universal FastDigest.
62.00€ - 148.00€
Especificaciones
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BamH I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor
Temperatura óptima de reacción 37 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10334480
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FD0054
800 μl
62.00€
800 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11873833
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FD0055
5 × 500 μl
148.00€
2500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
Especificaciones
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
37 °C
Enzima de restricción
FastDigest
80°C
BamH I
No
Clonación tradicional
5' protruding ends
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.