Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methyltransferase (M.SssI)
Obtenga tiempos de reacción rápidos sin comprometer la eficacia de la reacción con la metiltransferasa CpG (M.SssI) Thermo Scientific™, una de las herramientas básicas utilizadas en los estudios epigenéticos.
Marca: Thermo Scientific™ EM0821
173.65 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
La enzima metila la posición C5 en la fracción base de todos los nucleótidos de citosina contenidos en ADN bicatenario no metilado o hemimetilado en un contexto 5'-CpG-3'.
M.SssI está específicamente formulada para tiempos de reacción rápidos sin comprometer la eficacia de la reacción. La enzima completa la modificación de todos los CpG en 15 minutos a 37 °C. Además, la enzima ha sido específicamente validada para su uso con ADN genómico, el sustrato primario en estudios epigenéticos.
M.SssI se suministra con un tampón de reacción 10X optimizado y S-adenosilmetionina (SAM) 50X como cofactor.
Características destacadas
- Altamente eficaz: Metilación in vitro completa de todos los CpG en ADN no metilado y hemimetilado
- Rápido: La reacción se completa en 15 minutos a 37 °C.
- Estable: a - 20 °C durante 2 años
Especificaciones
Metiltransferasa | |
Tampón de reacción 10X | |
CpG metiltransferasa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.