Learn More
Thermo Scientific™ Bsh1236I (BstUI) (10 U/μL)
Corte en sitios CG^CG con la enzima de restricción Bsh1236I (BstUI), que funciona mejor a 37 °C con tampón R (isosquizómeros: AccII, BspFNI, BstFNI, BstUI, MvnI).
44.04€ - 173.00€
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Bsh1236I (BstUI)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10649310
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER0921
500 U
44.04€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10659310
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER0922
2500 U
173.00€
2500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
Bsh1236I (BstUI)
No
Clonación tradicional
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón R 10X
37 °C
Enzima de restricción
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.