Learn More
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μl)
Corte en sitios GAAGAC(2/6)^ con la enzima de restricción BpiI (BbsI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón G (isosquizómeros: BbsI, BpuAI, BstV2I).
Marca:  Thermo Scientific™ ER1012
174.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21978" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10609330
  • 201.00€ / 1000 unidades
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G A A G A C (N)2▵...3'
3'...C T T C T G (N)6▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón G
  • 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de nacl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • BpiI se suministra en:
  • 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BpiI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La BpiI se disocia tras reconocer su sitio y puede generar cualquier extremo de 1,5 m (5 pies) de base 4 deseado. Esta función es útil para la clonación directa de productos de PCR.
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
BpiI (BbsI)
Sí
Enzima de restricción
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón G 10X
37 °C
1000 U
Clonación sin cicatrices
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.