Learn More
Solución de cilindrospermopsina, 10 μg/ml en agua, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Forma física | Líquido |
CAS | 143545-90-8 |
Grado | Estándar analítico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 mL |
Para utilizar con (aplicación) | TOXINAS DE CIANOBACTERIAS |