Learn More
Invitrogen™ Fc gamma R2B (FCGR2B) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMFCGR2BX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
The Mouse Fc gamma R2B (Ms FCGR2B) ELISA quantitates Ms FCGR2B in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms FCGR2B. Principle of the method The Mouse FCGR2b solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica a un miembro de una familia de genes receptores Fc de la inmunoglobulina que se encuentran en la superficie de muchas células de respuesta inmunitaria. La proteína codificada por este gen es un receptor de superficie celular que se encuentra en células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, y está implicada en el proceso de fagocitosis y eliminación de inmunocomplejos. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.Especificaciones
P08101 | |
80 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
14130 | |
<12% | |
Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, Cromógeno | |
5 × 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 0,096 ng/ml a 70 ng/ml | |
De 80 pg/ml a 70 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AI528646,CD32,F630109E10Rik,Fc[g]RII,FcgRII,Fcgr2,Fcgr2a,Fcr-2,Fcr-3,Ly-17,Ly-m20,LyM-1,Lym-1,fcRII | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
AI528646, CD32, F630109E10Rik, Fc[g]RII, FcgRII, Fcgr2, Fcgr2a, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, Ly-m20, LyM-1, Lym-1, fcRII | |
1 h 20 min |